Learn More
Ismatec™ Tygon™ E-Lab C/L™ Pumpenschläuche
Artikelnummer. 15532835
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
10
16
22
24
26
28
38
49
Packungsgröße:
1 Stück
100 Fuß
30 Meter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
15532835 49 1 Stück
15166516 10 30 Meter
15197934 16 100 Fuß
15172966 22 100 Fuß
15522835 24 1 Stück
15133186 26 100 Fuß
15132966 28 100 Fuß
15480305 38 30 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15532835 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. 0646049
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für allgemeine Transferanwendungen
  • Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Für generelle Laboreinsätze
  • Ungiftig, altert und oxidiert nicht; einfache Flussüberwachung, transparent
  • Die Gesamtlänge der Verlängerungsschläuche der Serie E-Lab06460 beträgt 100 ft. (30 m). Die Vorgängerversion der Ismatec Verlängerungsschläuche hatte eine Länge von 10 m.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Prop 65 NA (ohne Prop65-Chemikalien)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3,17 mm
Material Tygon E-Lab (E-3603)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 100 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 30,4 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Schlauchgröße 49
Maximaler Druck 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C
Produkttyp Microbore Schläuche