Learn More
Masterflex™ Tygon F4040 Schläuche mit drei Stopfen
Maßgeschneidert für petrochemische Stoffe und beständig gegen Quellen und Rissbildungen. Tygon™ Hydrocarbon-Schläuche mit 3 Stoppern sind auch UV- und ozonbeständig.
85.30 €
Spezifikation
Material | Tygon F4040 |
---|---|
Dicke (metrisch) | 0.85 mm |
Verpackungsmenge | 12 Packung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11937955
|
Masterflex™
95605-28 |
1.02 mm | Weiß/Weiß/Weiß |
85.30 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11967955
|
Masterflex™
95605-34 |
1.42 mm | Gelb/Gelb/Gelb |
85.30 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11977955
|
Masterflex™
95605-36 |
1.52 mm | Gelb/Gelb/Blau |
85.30 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11997955
|
Masterflex™
95605-40 |
1.85 mm | Grün/Grün/Grün |
85.30 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11927965
|
Masterflex™
95605-46 |
2.54 mm | Violett/Violett/Orange |
85.30 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11937965
|
Masterflex™
95605-48 |
2.79 mm | Violett/Violett/Weiß |
85.30 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Widersteht Versprödung
- Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
- Quillt nicht auf.
- Sehr flexibel, einfach zu installieren
- Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
- Ozon- und UV-beständig
Spezifikation
Tygon F4040 | |
0.85 mm | |
12 Packung |