Learn More
Masterflex™ Tygon™ Hochreine verstärkte Schläuche
Ideal für pharmazeutische und kosmetische Prozesse, für deionisierte Wassersysteme, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, chemischen Transfer, Konservierungsmittel und sterile Abfülllinien
675.00 € - 1035.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Harz: 3A;FDA;USP;Phthalatfrei;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;ADCF;NSF-51;NSF-61
Material Tygon
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -94 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Verpackungsmenge 50 ft./Pk.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11734688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95360-51
9,6 mm
675.00 €
15 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15497553
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95360-55
25.4 mm
1035.00 €
25 Fuß
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: Tygon 2475 I.B.
  • Frei von Weichmachern, glatte Innenfläche (verhindert Partikelbildung und Bakterienwachstum).
  • Nicht toxisch.
  • Transparent.
  • Der Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die NSF-Anforderungen.
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
  • Temperaturbereich: -94 bis +125 °F (-70 bis +52 °C).
  • Mit Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisieren.
Spezifikation
Spezifikation
Harz: 3A;FDA;USP;Phthalatfrei;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;ADCF;NSF-51;NSF-61
-94 °F
50 ft./Pk.
125 °F
Tygon
-70 °C
Gamma, bis zu 2,5 MRad
52 °C