Learn More
Masterflex™ Tygon™ Hochreine verstärkte Schläuche
Ideal für pharmazeutische und kosmetische Prozesse, für deionisierte Wassersysteme, Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, chemischen Transfer, Konservierungsmittel und sterile Abfülllinien
Marke:  Masterflex™ 95360-51
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11734688
Menge Preis
1 716.00 € / 15 Meter
5 596.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Formulation: Tygon 2475 I.B.
  • Plasticizer free, smooth inner surface (inhibits particulate build-up and bacterial growth).
  • Nontoxic.
  • Transparent.
  • Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550) and meets NSF criteria.
  • Tubing is manufactured according to GMP.
  • Temperature range: -94 to +125°F (-70 to +52°C).
  • Sterilize with ethylene oxide or gamma irradiation.
Spezifikation
Spezifikation
Resin: 3A;FDA;USP;Non-Phthalate;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;ADCF;NSF-51;NSF-61
52°C
9.6 mm
12.8 mm
-94°F
50 ft./Pk.
125°F
210 psi
Tygon
3.175 mm
-70°C
Gamma, up to 2.5MRad