Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon LFL Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.02 mm
1.85 mm
2.79 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.72 mm
3.57 mm
4.48 mm
Farbcode:
Grün/Grün
Violett/weiß
Weiß/weiß
Packungsgröße:
12 Stück
60 Stück
Beschreibung
- Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität – weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragend für Laboranwendungen. Geeignet zum Autoklavieren.
- Geeignet für hochreine Anwendungen
- Extrem geringe Partikelspallation
- Zuverlässig für Anwendungen mit empfindlichen Flüssigkeiten
- Gemäß USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA-Richtlinien
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI, FDA-Kriterien, NSF-51, FDA-Kriterien |
| Farbcode | Grün/Grün |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.07 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.85 mm |
| Material | Tygon LFL |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.14 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.57 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.85 mm |
| Mehr anzeigen |