Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Schläuche aus Tygon MHL mit gelb/blau-Farbcodierung
Chemikalienbeständige und langlebige 3-Stopper-Schläuche, die frei von Plastifizierern sind. Die Ismatec™ Tygon™ MHLL 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke:  Ismatec™ SC0713
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10134882
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
  • Schlauch mit langer Lebensdauer.
  • Frei von Weichmachern.
  • Glatte Innenbohrung.
  • Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
  • Minimale Adhäsion und Diffusion.
  • Umweltfreundlich.
  • Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
  • Nur als Stopperschlauch erhältlich.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Sehr gut
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Gut
  • Konform mit:
    • FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
    • Hinweis: Dieser Schlauch ist zwar für MS/CA-Kassetten ausgelegt, hat aber nur 2 Stopper!
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps
Farbcode: Gelb-Blau
1.52 mm
3.36 mm
0.92 mm
Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. MS/CA-Kassetten.
6 Stück/Packung
1,52 mm ID/3,36 mm AD
Lichtundurchlässig
74 °C
FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
Ja
Tygon MHLL
30 cm
Peristaltikpumpe
−70 °C
Säuren, Laugen
Kann nicht wiederholt sterilisiert werden. Nur als Stopperschlauch erhältlich.
Gut