Learn More
Masterflex™ Tygon™ Microbore-Schläuche ohne DEHP
Für die intravenöse oder intraarterielle Infusion sowie andere chirurgische und Krankenhausanwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Nicht-DEHP Microbore-Schläuche sind starr genug für die einfache Handhabung, aber weich genug, um Probleme mit Durchstechen zu reduzieren.
Marke: Masterflex™ 06420-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Knickfest durch hohe Steifigkeit
- Erfüllt die Kriterien der USP-Klasse VI
- Kompatibel mit Blut
- Klar, mit einer glasähnlichen glatten Innenbohrung
- Geringere Flexibilität für Sauganwendungen
- REACH-konform
- Thermoplastisch
Spezifikation
Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI., ohne DEHP | |
0,25 mm | |
0,76 mm | |
0,25 mm | |
-35 °C | |
Steril | |
Flexibel |
Autoklavierbar | |
Tygon | |
152,4 m | |
Allgemeiner Einsatz in Labor und Pharmazie, insbesondere bei Präzisions-Injektions- oder Dispensieranwendungen | |
1/Packung | |
Durchscheinend | |
85 °C |