Learn More
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Laborschläuche
Artikelnummer. 15119222
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
4.8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.4 mm
4,8 mm
5.6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
15119222 1.6 mm 4,8 mm 1 Stück
15176494 0.8 mm 2.4 mm 1 Stück
13553610 4.8 mm 8 mm 15 Meter
10160551 2.4 mm 5.6 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15119222 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640772
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Tygon™ Der Laborschlauch R-3603 eignet sich für nahezu alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien.
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP Klasse VI, NSF 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Kunststoff
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 74 °C
Verpackungsmenge Je 1
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Härte 56 (Shore A, 15 Sek.)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 69 psi
Vakuumstärke 4,8 bar (bei 21 °C)
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Schläuche