Learn More
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Laborschläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R-3603 Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
86.05 € - 408.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51, USP Class VI, NSF 51 |
Material | Kunststoff |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
15119222
|
Masterflex™
06407-72 |
1.6 mm | 4,8 mm |
212.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15176494
|
Masterflex™
06407-70 |
0.8 mm | 2.4 mm |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13553610
|
Masterflex™
06407-78 |
4.8 mm | 8 mm |
408.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10160551
|
Masterflex™
ACF00005-C |
2.4 mm | 5.6 mm |
86.05 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Specifications
Tubing | |
Kunststoff | |
15 m | |
74 °C | |
Ja | |
Shore A, 15 s 56 | |
74 °C |
FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51, USP Class VI, NSF 51 | |
49.2 ft. | |
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
Je 1 | |
Transparent | |
Flexibel |