Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon R3607 Schläuche
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit zwei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070534-25-ND
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren
- Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Tygon-Schläuche | |
3,17 mm | |
15 in. | |
0.03 in. | |
-50 °C | |
Schwarz/Weiß |
0.12 in. | |
Tygon R-3603 | |
3.17 m | |
0,85 mm | |
12/Packung | |
74 °C |