Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon R3607 Schläuche
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit zwei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070534-12-ND
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Pump Tubing | |
Weiß/Rot | |
1,09 mm | |
0.11 in. | |
15 in. | |
0.03 in. | |
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden | |
12/Packung | |
55 (Shore A) | |
74 °C |
USP-Klasse VI | |
0.04 in. | |
Tygon R3607 | |
2,79 mm | |
38 cm | |
0,85 mm | |
-50 °C | |
Kristallklar | |
Flexibel |