Learn More
Ismatec™ Tygon ST Verlängerungsschläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,54 mm |
| Material | Tygon ST |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1000 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Säuren, Laugen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Vakuumstärke | Gut |
| Mehr anzeigen |