Learn More
Ismatec™ Tygon™ Standard-3-Stop-Schlauch
Beschreibung
- Transparent.
- Beständig gegen nahezu alle anorganischen Chemikalien.
- Geschmacksneutral.
- Glatte polierte Innenwand.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
- Hohe Dielektrizitätskonstante.
- Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Ausreichend
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Eingeschränkt
- Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 175.300 |
| Beschreibung | Farbcode: Orange-Grün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.38 mm |
| Material | Tygon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
| Dicke (metrisch) | 0.91 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, 3 Stoppschlauch für MS/CA-Kassetten |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 12 Stück/Packung |
| Mehr anzeigen |