Learn More
Heidolph™ Tygon™ 2-Stopper-Standardschläuche
Artikelnummer. p-7114763 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,51 mm Inendurchmesser/2,31 mm Außendurchmesser
1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser
2,79 mm Inendurchmesser/4,59 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10620113 1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser 1 Stück
10584732 0,51 mm Inendurchmesser/2,31 mm Außendurchmesser 1 Stück
10630113 2,79 mm Inendurchmesser/4,59 mm Außendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620113 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5256001500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Standardanwendungen. Die Heidolph™ Tygon™ 2-Stopper-Standardschläuche sind so konzipiert, dass ein Verrutschen während des Betriebs der Pumpe verhindert wird.
  • Nicht toxisch.
  • Nicht oxidierend.
  • Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien.
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Gute Lebensdauer.
  • Mit Anschlägen zum Schutz vor Verrutschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA (21 CFR 177.2601) und GLP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.42 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (metrisch) 3.22 mm
Dicke (metrisch) 0.9 mm
Zur Verwendung mit Pumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungiftig, nicht oxidierend, gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gute Leistung und Lebensdauer.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße 1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser
Sterilisationsmethode Autoklavieren für 30 min (bei 1 bar und 120 °C (Material kann Farbe wechseln) oder mit Ethylenoxid.)
Höhe (metrisch) 7,0 m Wasser
Enthält 2-Stopper
Gasdurchlässigkeit Sehr niedrig
Einschränkungen Eine Trennung von Weichmachern ist möglich.
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck Kontinuierlich/kurze Zeit 0,5/1,5 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 75 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Stoppern