Learn More
Invitrogen™ Human TYK2, GST Tag Recombinant Protein
Tyrosine Kinase 2 (TYK2) is a member of the JAK kinase family
624.00 € - 12820.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003322.2 |
---|---|
Gen-Alias | TYK2 |
Kinase-Familie | JAK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15314696
|
Invitrogen™
PR8440C |
100μg |
2030.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468753
|
Invitrogen™
PV4791 |
1mg |
12820.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10546635
|
Invitrogen™
PV4790 |
10 μg |
624.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Tyrosine Kinase 2 (TYK2) plays both structural and catalytic roles in type I interferon (IFN) signaling.
Spezifikation
NP_003322.2 | |
JAK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
TYK2 | |
Human | |
GST Tag |