missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tymazoline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30454834
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30454834 2.5 g
30449378 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30454834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8982502.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28120-03-8
Summenformel C14 H20 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 268.78
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]methyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]methyl]-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(thymyloxy)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(Thymyloxymethyl)glyoxalidine hydrochloride, Thymazen, Tymazoline hydrochloride
IUPAC-Name 2-[(5-methyl-2-propan-2-ylphenoxy)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1OCC2=NCCN2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tymazoline Hydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10(2)12-5-4-11(3)8-13(12)17-9-14-15-6-7-16-14;/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Formelmasse 268.1342
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.