Learn More
Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Borosilikat-Klarglas (Typ 1 1 Klasse A), mit Verschluss mit PolyCone-Einlage
Diese Fläschchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus klarem Borosilikatglas (Typ 1 Klasse A), mit Verschluss mit PolyCone-Einlage gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Aufbewahrung von Verbindungen.
Marke: Fisherbrand™
125.92 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.44000kg
Beschreibung
- Lieferung in unterteilten Tabletts
- Standardfläschchen haben schwarze Phenolkappen entweder mit PolyCone-Auskleidung oder PTFE-beschichteter weißer Gummiauskleidung
- Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Analyse flüchtiger organischer Verbindungen), mit oder ohne Zertifizierung, mit weißen, oben offenen Polypropylenkappen und PTFE-beschichteten Silikonsepten
Spezifikation
Klasse A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) | |
72 | |
Montiert | |
72/Packung |
PolyCone | |
28 mm | |
20 ml | |
Phenolharz | |
60 mm | |
24-400 |