Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Kappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinsatz
Artikelnummer. 11523532 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
Höhe (metrisch):
31 mm
38 mm
43 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
94 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
144 Stück
200 Stück
288 Stück
72 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11523532 4 ml 48 mm 15 mm 144 Stück
11573532 16 ml 73 mm 21 mm 144 Stück
11503532 2 ml 38 mm 12 mm 288 Stück
11533542 25 ml 73 mm 28 mm 72 Stück
11593532 30 ml 94 mm 25 mm 144 Stück
11543542 2 ml 31 mm 15 mm 200 Stück
11543532 8 ml 63 mm 17 mm 144 Stück
11563542 6 ml 43 mm 19 mm 200 Stück
11513542 20 ml 60 mm 28 mm 72 Stück
11563532 12 ml 68 mm 19 mm 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11523532
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die transparenten Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A Probenfläschchen aus Borosilikatglas kommen mit schwarzen Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
  • Auf unterteilten Tabletts
  • Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Volatile Organic Analysis), mit oder ohne Zertifizierung und mit weißen Polypropylenkappen mit offener Oberseite und Silikonsepten mit PTFE-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation A
Material (Auskleidung) Teflonbeschichtetes Gummi
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A)
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 4 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
Anzahl pro Packung 144
Volumen (angloamerikanisch) 1 dr.
Gesamtvolumen (metrisch) 4 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Montiert
Menge 144/Packung
Verschlussgröße 13 bis 425
Zur Verwendung mit (Geräte) Analyse flüchtiger organischer Verbindungen
Zertifizierung/Konformität ASTM, USP Typ I
Höhe (metrisch) 48 mm
Produkttyp Fläschchen