Learn More
Neville and More™ Plasmaflasche
Catalog Number 15363418
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 ml
Aus durchsichtigem Glas Typ 1 gefertigt und autoklavierbar.
  • Kann zum Autoklavieren verwendet werden
  • 40 mm-Gewindehals
  • Durchsichtig
Fassungsvermögen 250 ml
Farbe Durchsichtig
Material Glas Typ 1
Halsinnendurchmesser (metrisch) 40 mm
Anzahl pro Packung 42
Menge 42/Pckg.
Gewicht (metrisch) 225 g
Halsausführung Gewindehals
Volumen bis Rand (metrisch) 330 ml
Closure Included Nr.