Learn More
Justrite™ VERZINKTER STAHLBEHAELTER 4L
Marke: Justrite™ 7110200Z
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
4 L | |
241 mm |
Marke: Justrite™ 7110200Z
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
4 L | |
241 mm |