Learn More
Sartorius™ Typ 144 Hydrosart Membranscheiben für Ultrafiltration
Type 144 Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC) Ultrafiltration Membranes are highly hydrophilic and have extended chemical compatibility. Easy to clean and autoclavable, they are ideal for protein recovery from dilute samples and work under aseptic conditions.
203.00 € - 316.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Filtertyp | Ultrafiltrationsmembrane [Scheiben] |
Format | Disc |
Material | Hydrosart |
Material (Membran) | Hydrosart Regenerated Cellulose |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10205901
|
Sartorius™
14439--63------D |
63 mm |
316.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750925
|
Sartorius™
14429--44------D |
44 mm |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032431
|
Sartorius™
14439--47------D |
47 mm |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Type: Ultrafiltration Membrane
- Material: Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC)
- Grade: Type 144
- Shape: Disc
- Flow Rate: 0.08 mL/min./cm2
- Thickness: 180 μm
- MWCO: 5 kDa
- For Use With (Application): Concentration, Protein Removal, Diafiltration, Desalting, Buffer Exchange, and Electro-Ultrafiltration (in BioPharma, Research, and Environmental Fields)
Spezifikation
Autoclavable | |
Disc | |
Hydrosart Regenerated Cellulose | |
Non-sterile | |
Ideal für die Probenreinigung und Proteinentfernung und wenn eine hohe Rückgewinnung der Filtratlösung von vorrangiger Bedeutung ist | |
Ultrafiltrationsmembranscheiben | |
10 Pk. | |
7.1 mil | |
Ultrafiltrationsmembranscheiben |
Ultrafiltrationsmembrane [Scheiben] | |
Hydrosart | |
5 kDa | |
0,08 ml/min/cm2 | |
Typ 144 | |
Gehäuse 10Pack | |
Disc | |
180 μm |