Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Dreifach scharniergelagerte Tür, Sicherheitselemente außerhalb des Staufachs für erhöhten Korrosionsschutz, kratz- und stoßfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Einfache und komfortable Handhabung: Die Türen stoppen in jeder Position und schließen sich im Brandfall selbst.
- Keine unbefugte Nutzung: Türen mit Profilzylinder abschließbar (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Einfacher Transport: Integrierte Transportbasis mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung oder Verstellhilfen mit Bodenabdeckung
- Belüftung: Integrierte Luftkanäle, anschlussfertig (DN 75) an eine technische Abluftanlage
Garantie
10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 30 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
| Konfiguration | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
| Außentiefe (metrisch) | 620 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 519 mm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 519 x 1050 x 1626 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 620 x 1164 x 1947 mm |
| Ausführung der Tür | Flügel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
| Außenhöhe (metrisch) | 1947 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 1626 mm |
| Mehr anzeigen |