Learn More
asecos™ Typ 30 Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
1619.68 € - 2922.42 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 30 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 620 mm |
Innentiefe (metrisch) | 519 mm |
Höhe (metrisch) Öffnung | 90 mm |
Material | Stahl |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15976226
|
asecos™
3100206130076 |
564 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
1619.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15926196
|
asecos™
3100206030076 |
564 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau, Gelb |
1619.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15555304
|
asecos™
3100206130088 |
564 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau |
2003.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15936206
|
asecos™
3100206030088 |
564 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
2003.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15996236
|
asecos™
3100206130090 |
564 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
2283.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15956206
|
asecos™
3100206030090 |
564 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
2283.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15927006
|
asecos™
3100806130043 |
864 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau |
1796.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15361826
|
asecos™
3100806030043 |
864 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau, Gelb |
1796.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15927016
|
asecos™
3100806130053 |
864 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau |
2479.34 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15966986
|
asecos™
3100806030053 |
864 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
2479.34 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15947016
|
asecos™
3100806130055 |
864 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
2922.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15986986
|
asecos™
3100806030055 |
864 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
2922.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
- 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerbeständig bis 30 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
519 mm | |
Stahl | |
Flügel, Mit Scharnier links | |
1947 mm | |
1 |
620 mm | |
90 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1626 mm | |
Pulverbeschichtet, texturiert |