Learn More
asecos™ Typ 30 Sicherheitsschrank Q-DISPLAY-30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
2698.23 € - 3824.48 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 620 mm |
Innentiefe (metrisch) | 519 mm |
Abmessungen (T x B x H) | 620 x 864 x 1947 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 519 x 750 x 1626 mm |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15957476
|
asecos™
3278106030043 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 350 mm-Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
2698.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15957486
|
asecos™
3278106030053 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
3381.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15977486
|
asecos™
3278106030055 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
3824.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15937506
|
asecos™
3278106130043 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 350 mm-Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
2698.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15927516
|
asecos™
3278106130053 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
3381.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15947516
|
asecos™
3278106130055 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
3824.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Optimaler Einblick: großer Glasausschnitt in der Tür ermöglicht schnelle und einfache Übersicht über die gelagerten Gebinde - auch bei geschlossener Tür
- Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
- 4 x Auszugswanne, Tragkraft: 60 kg, Volumen: 19 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform | |
519 mm | |
519 x 750 x 1626 mm | |
Stahlblech | |
mit Flügeltür und festem Glasausschnitt, Left-hinged | |
1947 mm | |
Entry height transport base | |
1 | |
864 mm |
620 mm | |
620 x 864 x 1947 mm | |
90 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
1626 mm | |
Q30.195.086.WDFW | |
pulverbeschichtet struktur | |
750 mm |