Beschreibung
- Leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine hervorragende Kombination aus Komfort und Sicherheit.
- In begrenztem Umfang partikeldicht und sprühdicht
- Frei von Substanzen, die Benetzungsmittel beeinträchtigen
- Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polyethylenvliesstoff
- Selbstklebende Reißverschlussabdeckung für optimalen Schutz
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Hautfreundlicher Vliesstoff an der Innenseite
- Elastischer Bund für perfekten Sitz
- Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reißverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 3XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Öffnen |
| Stulpenform | Abgedecktes Elastikband |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |