Learn More
asecos™ S-PHOENIX-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit Flügel-/Falttüren
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
3016.23 € - 4142.48 €
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
---|---|
Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
Abmessungen (T x B x H) | 616 x 896 x 1968 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 524 x 750 x 1742 mm |
Ausführung der Tür | Flügel, Gefaltet |
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13474497
|
asecos™
3020700130208 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau, Warngelb |
3016.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13474507
|
asecos™
3020700230208 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Sicherheitsgelb (Ral 1004) |
3016.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13444497
|
asecos™
3020700130218 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3699.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13404507
|
asecos™
3020700230218 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
3699.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13464497
|
asecos™
3020700130220 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Lichtgrau (RAL 7035) |
4142.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13454507
|
asecos™
3020700230220 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
4142.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
616 mm | |
616 x 896 x 1968 mm | |
Flügel, Gefaltet | |
1968 mm | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
2 | |
896 mm |
524 mm | |
524 x 750 x 1742 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1742 mm | |
S90.196.090.FWAS | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
750 mm |