Learn More
asecos™ V-MOVE-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, hellgrau
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
4280.81 € - 5998.54 €
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 860 mm |
---|---|
Innentiefe (metrisch) | 775 mm |
Beschreibung | Hellgraue vertikale Schubfachtüren |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Anzahl Türen | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Türen | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15977726
|
asecos™
3503400135100 |
1 | 4 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
4288.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15997726
|
asecos™
3503400136111 |
1 | 4 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
4280.81 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15987726
|
asecos™
3503400135101 |
1 | 5 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
4329.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15907736
|
asecos™
3503400136112 |
1 | 5 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
4329.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15937736
|
asecos™
3503500135102 |
2 | 4 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite |
5915.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15957736
|
asecos™
3503500136113 |
2 | 4 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite |
5901.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15977736
|
asecos™
3503500136115 |
2 | 5 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite |
5998.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Elektronisches Öffnen und Schließen: Die vertikalen Schubfächer öffnen und schließen auf Knopfdruck.
- Perfekter Zugang: Die vertikalen Schubfächer ermöglichen einen Überblick und einfachen Zugang zu den eingelagerten Behältern.
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem (TSA) gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen des Schubfachs ein akustisches und visuelles Signal aus.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbares vertikales Schubfach mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
860 mm | |
Hellgraue vertikale Schubfachtüren | |
Stahl | |
Automatischer Verschluss, Schiebetüren | |
1966 mm | |
pulverbeschichtet glatt |
775 mm | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1750 mm |