Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-T-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
1957.82 € - 3080.36 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | En14470-1 mit einer Feuerwiderstandsdauer von90 Minuten |
---|---|
Innentiefe (metrisch) | 482 mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15365569
|
asecos™
3265700135373 |
482 x 979 x 702 mm | 2 Schubfächer, 2 Lochblecheinsätze |
3080.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15365579
|
asecos™
3265800135378 |
482 x 470 x 702 mm | Ein ausziehbares Schubfach, perforierter Metallplatteneinsatz und ein zweites Schubfach |
1957.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Leichte Handhabung mit Komfort: Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Compliance
DIN EN 14470-1 – Feuerbeständigkeit von 90 Minuten
Spezifikation
En14470-1 mit einer Feuerwiderstandsdauer von90 Minuten | |
Hellgrau | |
Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten | |
702 mm |
482 mm | |
Stahl | |
800 mm | |
Pulverbeschichtet |