Learn More
VACUUBRAND™ Öl der Drehschieberpumpe Typ B
Artikelnummer. 11834431 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 l
200 l
Packungsgröße:
1 Stück
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11834431 20 l 20 Liter
11949691 200 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11834431 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20687012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Vakuumpumpenöl hat ausgezeichnete Viskositätseigenschaften. Seine gute chemische Beständigkeit, der niedrige Dampfdruck sowie seine bessere Stabilität beim Pumpen von Oxidationsmitteln wie Säure und alkalischen Dämpfen machen es im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen besser. Dieses Öl wird für die erste Befüllung von Pumpen der Serie RE/RZ/RC verwendet
  • Niedriger Dampfdruck auch bei hohen Temperaturen
  • Hervorragende Schmierwirkung
  • Niedriger Ölrückfluss
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Drehschieberpumpenöl B
Verpackung Kanister
Druck <1 x 10-3 mbar
Menge Je 1
Viskosität 94 mm2/s.
Volumen (metrisch) 20 l
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.