missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Saftey Can
Marke: Justrite™ 14545Z
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.50000kg
Spezifikation
Schrankbehälter | |
18,93 l | |
Polyethylen | |
292 mm |
FM, NFPA und OSHA zertifiziert | |
Rot | |
432 mm |