missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ STAHLKANISTER 10L 295X300MM
Sicherheitskanister mit selbstschließendem Spenderhahn
Marke: Justrite™ 7225240Z
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Sicherheitskanister mit Hahn, rote Farbe, 10 Liter Fassungsvermögen- Sicherheitsbehälter Typ I
- FM-zugelassen; CARB-, NFPA-, OSHA-konform
- Stahlkonstruktion
- Der selbstschließende Dispensierhahn ermöglicht das sichere Abgeben gefährlicher Flüssigkeiten in Reagenzgläser, Kolben und Becher
- Selbstschließende Überdruckkappe und Flammensperre aus Edelstahl
- Vakuumbegrenzungsventil im Deckel für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss
- Kann auf einem Einlegeboden verwendet werden
Spezifikation
9 L | |
298 mm | |
11.5 mm |