Learn More
Testo™ Typ K Thermoelement-Thermometer
Diese Thermometer eignen sich für den Heizungsbau, den Sanitärbereich sowie den Bereich Kühl- und Klimaregelungstechnik. Testo™ 925 Einkanalthermometer ermöglichen praktisch alle Arten von Temperaturmessungen.
Marke: Testo™ 0560 9250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33300kg
Beschreibung
- Ein anfügbarer Temperaturfühler und ein Radiotemperaturfühler können angeschlossen werden
- Großes Sortiment an schnellen Temperaturfühlern für Oberflächen-, Luft- oder Immersions-/Penetrationsmessungen (optional) im Angebot
- Durchgehende Anzeige von Tiefst-/Höchstwerten
- Akustische Alarmgeräusche, wenn Grenzwerte überschritten werden
Spezifikation
Testo 925, 1-Kanal-Temperaturmessgerät T/C Typ K, Akustiksignal, Anschluss für eine optionale Radiosonde, Batterie, Kalibrierungsprotokoll | |
Typ K (NiCr-Ni) | |
Thermoelementthermometer | |
− 20 °C | |
±(0,5 °C 0,3 % von mV), (−40 bis +900 °C), ±(0,7 °C 0,5 % von mV) |
ABS | |
0.1 °°C (–50 bis 199.9 °°C), 1 °°C | |
50 °C | |
–20 bis 50 ° °C | |
Groß |