missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Typ N 11 zusammengesetzter Schnappringverschluss

Zusammengebaut und gebrauchsfertig. Der Macherey-Nagel™ zusammengesetzte Schnappringverschluss Typ N11 ist ein Schnappringverschluss aus Hart-PE mit zentraler Öffnung (blau) und weiß (Silikon) / rot (PTFE) geschichtetem Septum für N11-Schnappringfläschchen.

Marke:  Macherey-Nagel™ 702710.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12460420

  • 25.70 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verschweißte Schraubverschlüsse der Größe N11 mit fest mit der Kappe verbundenen Septen, sodass Nadeln die Septen nicht in das Fläschchen drücken können
    • Rote PTFE-Septen sind chemisch beständig und ermöglichen Durchstechen
    • Weißes Silikonfutter ermöglicht wiederholtes Durchstechen durch Vermeidung von Kernschäden
    • Verpackt mit 100 montierten Kappen in Polyethylen-Beuteln (Fläschchen separat erhältlich)
Spezifikation

Spezifikation

Mittellochkappe, angebrachtes Septa
Polyethylen
Härte:45° Shore A
Septa
100/Packung
Schnappverschluss
Rot, Weiß, Blau
Nein
Chromatographie (GC, HPLC)
Montiert
1 mm-Septen
N11
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote