Learn More
Macherey-Nagel™ Typ N11 Mikrofläschchen, braun
Zur Aufbewahrung von Materialien für die Chromatographie. Macherey-Nagel™ Braune N11-Fläschchen mit Bördelrand sind Glasfläschchen mit einem 11 mm-Bördelrand und breiter Öffnung. Die Fläschchen werden unter strengen Bedingungen gefertigt, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Verpackung in Polypropylenkästen zu 100 Fläschchen.
Marke: Macherey-Nagel™ 702892
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Optoelektronische Überwachung bei den glasverarbeitenden Maschinen. Ebenfalls sind zusätzliche Kontrollen während der Herstellung und eine abschließende Qualitätskontrolluntersuchung für eine zuverlässige Produktqualität implementiert.
- Fläschchen bestehen aus hydrolytischem Glas 1. Klasse mit bernsteinfarbener Tönung für lichtempfindliche Proben
- Kompatibel mit Chromatographiegeräten verschiedener Hersteller
- Fläschchen mit flachem Boden und Crimphals, mit einem 11 mm-Hals und einer weiten Öffnung
- Fläschchen besitzen ein Etikett und aufgedruckte Skalamarkierungen
- Lieferbar in Kisten aus Polypropylen mit 100 Fläschchen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Hydrolytisches Glas (Klasse I) | |
Etikett und Waage | |
100 | |
Flach | |
100/Packung |
11.6 mm | |
1.5 ml | |
Bördelhals, weite Öffnung | |
100/Packung | |
32 mm | |
Gehäuse N11 |