Learn More
Macherey-Nagel™ Typ N11 durchsichtige Fläschchen mit Bördelrand
Zur Aufbewahrung von Materialien für die Chromatographie. Macherey-Nagel Durchsichtige N11-Fläschchen mit Bördelrand sind hydrolytische Glasfläschchen mit 11 mm-Bördelverschlüssen. Die Fläschchen werden unter strengen Hygienebedingungen gefertigt, um eine hohe Qualität und sichere Analysen zu gewährleisten. Verpackung in Polypropylenkästen zu 100 Fläschchen.
14.25 € - 24.05 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Hydrolytisches Glas (Klasse I) |
Volumen (metrisch) | 1.5 ml |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Flaschenhalstyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flaschenhalstyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10187451
|
Macherey-Nagel™
70201CG |
Bördelverschluss, kleine Öffnung | N.A. |
14.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10153990
|
Macherey-Nagel™
70201HP |
Bördelhals, weite Öffnung | N.A. |
24.05 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10378001
|
Macherey-Nagel™
702885 |
Bördel, breite Öffnung und passende Einsätze | Etikett und Waage |
15.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Alle Fläschchen sind aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse gefertigt. Die Glasverarbeitungsmaschinen arbeiten mit optoelektronischer Überwachung. Zusätzliche prozessbegleitende Kontrollen sowie eine abschließende Qualitätssicherungsprüfung gehören ebenfalls zu den Maßnahmen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.
- Passend für verschiedenste Gerätehersteller konzipiert
- Fläschchen mit flachem Boden und Bördelrand, mit einer 11 mm breiten Öffnung
- Aus transparentem Glas hydrolytischer Klasse mit breiten und schmalen Öffnungen
- Lieferung in Polypropylenkästen zu jeweils 100 Fläschchen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Hydrolytisches Glas (Klasse I) | |
100 | |
Flach | |
100/Packung |
11.6 mm | |
1.5 ml | |
100/Packung | |
32 mm | |
Gehäuse N11 |