missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Schnappringgläser N 11-1, farblos mit Be- schriftungsfeld,breite öffnung(VE=100St.)

Marke:  Macherey-Nagel™ 702713

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10094310

  • 16.50 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
1,5 ml
Sicherungsring, breite Öffnung
100/Packung
32 mm
11,6 mm
Etikett und Waage
100
Flach
100/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote