Learn More
Macherey-Nagel™ Typ N22 Fläschchen mit durchsichtigem Schnappverschluss
Zur Lagerung von pulverförmigen Proben. Macherey-Nagel™-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, N22, sind Fläschchen mit flachem Boden aus Glas der hydrolytischen Klasse 3, da die Lagerung fester Proben im Allgemeinen nicht sehr anspruchsvoll ist.
Marke: Macherey-Nagel™ 70273
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.54800kg
Beschreibung
Dieses Produkt wird unter strengen hygienischen Bedingungen hergestellt. Die optoelektronische Überwachung an den Glasverarbeitungsmaschinen gewährleistet eine hohe Qualität für eine sichere Analyse. Zusätzliche Prozesskontrollen und eine abschließende Qualitätskontrolle sind ebenfalls Teil der Messungen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.
- Zur Verwendung mit Polyethylen-(PE-)Kunststoff-N22-Schnappverschlüssen (separat erhältlich)
- Verpackt in 100-Fläschchen-Karton
Spezifikation
22 mm | |
26 mm | |
25 ml | |
Schnappverschluss | |
100/Packung | |
Schnappverschluss | |
100/Packung |
Transparent | |
Glas | |
Zur Lagerung von pulverförmigen Proben | |
100 | |
Flach | |
65 mm | |
N22 |