Learn More
Thermo Scientific™ [Tyr4]bombesin, Alfa Aesar™
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ J66705.#0
Weitere Details : CAS : 67338-70-9 Netto-Gewicht : 0.00005kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408169
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Fest
[Tyr4] Bombesin
RUO - research use only
-30°C to -10°C
1669.86
5 mg
Glp-Gln-Arg-Tyr-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke