Learn More
Thiaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10036000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10036000 5 g Glasflasche 5 Gramm
10587942 25 g Glasflasche 25 Gramm
10423575 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10036000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 422380050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tyramin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 60-19-5) ist das Hydrochloridsalz von Tyramin, einem biogenen Amin, das aus der Aminosäure Tyrosin gewonnen wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Tyramin ist ein natürlich vorkommendes Monoamin, das aus der Decarboxylierung des in menschlichen und wirbellosen Nervensystemen vorkommenden Aminosäuretyrosins gewonnen wird.
  • Tyramin aus Neuronen synthetisiert und freigesetzt und wirkt als Neuromodulator bei der Bindung an Tyraminrezeptoren.
  • Es wurde nachgewiesen, dass sich Tyramin beim Menschen auf das Immunsystem und das Herz-Kreislauf-System auswirkt.
Anwendungen
  • Tyramin lässt sich zur Produktion von Tyramidkonjugat nutzen, das als Signalamplifikationsreagenz in Immunfluoreszenz-Assays verwendet werden kann.
  • Tyramin-Hyaluronsäure-Konjugate lassen zur Produktion biologisch abbaubarer Hydrogele verwenden und sind somit für die Arzneimittelverabreichung und Gewebezüchtung von Nutzen.
  • Tyramin ist nützlich für Laboruntersuchungen zur neuronalen Stimulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-19-5
Summenformel C8H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 173.64
MDL-Nummer MFCD00012901
InChI-Schlüssel RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
PubChem CID 66449
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyramine hydrochloride
Schmelzpunkt 271°C to 274°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 269°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2CH2NH2·HCl
Menge 5 g
Beilstein 13, 625
Merck Index 15, 10016
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC-Name Wasserstoff-4-(2-aminoethyl)phenolchlorid
Formelmasse 173.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver