Learn More
Invitrogen™ TYRO3 (RSE) rekombinantes humanes Protein
TYRO3 ist eine Rezeptor-Tyrosin-Proteinkinase.
Marke:  Invitrogen™ PR7480A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408603
  • 1396.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 12-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TYRO3 ist nachweislich an Signaltransduktion und Zelladhäsion beteiligt.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006284
Kinase-Assay
Gefroren
76.6 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Zytoplasmatisch
AXL Kinase-Familie
Ja
Baculovirus
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris-HCl, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50 % Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
TYRO3 (RSE), DKT, BRT, TIF
Mensch
GST-Tag