Learn More
Human TYRO3 (RSE), GST Tag Recombinant Protein
Human TYRO3 (RSE), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV3828
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11503567
  • 634.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TYRO3 is a receptor tyrosine kinase that has been shown to be involved in signal transduction and cell adhesion.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006284
7301
10 μg
AXL Kinase Family
Human
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
TYRO3
Baculovirus
Recombinant, Catalytic Domain, Cytoplasmic
Receptor Tyrosine Kinases
Kinase Assay
76.6 kDa
TYRO3 (RSE), DKT, BRT, TIF
aa 451-890
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
TYRO3 protein tyrosine kinase
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction