Learn More
Tyrphostin A23, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15403109
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
118409-57-7
C10H6N2O2
186.17
MFCD00133899
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
tyrphostin 23, tyrphostin a23, 3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, tyrphostin ag18, tyrphostin rg50810, unii-rv0gcd31oj, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 2-3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, alpha-cyano-3,4-dihydroxy cinnamonitrile, propanedinitrile,2-3,4-dihydroxyphenyl methylene
2052
2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]propandinitril
C1=CC(=C(C=C1C=C(C#N)C#N)O)O
118409-57-7
C10H6N2O2
186.17
MFCD00133899
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
tyrphostin 23, tyrphostin a23, 3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, tyrphostin ag18, tyrphostin rg50810, unii-rv0gcd31oj, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 2-3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, alpha-cyano-3,4-dihydroxy cinnamonitrile, propanedinitrile,2-3,4-dihydroxyphenyl methylene
2052
2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]propandinitril
C1=CC(=C(C=C1C=C(C#N)C#N)O)O
Starker Inhibitor der EGF-Rezeptor-Kinase-Aktivität
Tyrphostin inhibit protein tyrosine kinase and block the EGF-dependent autophosphorylation of the receptor. The inhibitors can bind to the EGF receptor kinase domain with different affinities. It also inhibits PDGFR kinase. Tyrphostin A23 has been used to inhibit agonist-induced GP IIb- IIIa activation in permeabilized platelets and in other studies to block calcium channel currents in vascular smooth muscle cells. . Tyrphostin A23 can also inhibit the internalization of (125)I-transferrin in Heb7a cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tyrphostin hemmt die Protein-Tyrosinkinase und blockiert die EGF-abhängige Autophosphorylierung des Rezeptors. Die Inhibitoren können sich mit unterschiedlichen Affinitäten an die EGF-Rezeptorkinase-Domäne binden. Hemmt auch die PDGFR-Kinase. Tyrphostin A23 wurde zur Hemmung der Agonist-induzierten GP IIb-IIIa-Aktivierung in permeabilisierten Thrombozyten und in anderen Studien zur Blockierung von Kalziumkanalströmen in vaskulären glatten Muskelzellen verwendet. . Tyrphostin A23 kann auch die Internalisierung von (125)I-Transferrin in Heb7ba-Zellen hemmen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethanol oder DMF
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tyrphostin A23
Farbe Braun bis gelb
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO, ethanol, or DMF
Formelmasse 186.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver