Learn More
Tyrphostin B44, (+) enantiomer, Tocris Bioscience™
EGFR-kinase inhibitor
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 057950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417783
  • 619.49 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Epidermal growth factor receptor (EGFR) kinase inhibitor (IC 50 = 0.86 μM). Slightly less active than the (-) enantiomer . (-)-enantiomer also available.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
133550-37-5
308.337
tyrphostin b44, + enantiomer, --r-n-, a-methylbenzyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
(Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]prop-2-enamide
C18H16N2O3
UMGQVUWXNOJOSJ-CDCQXCROSA-N
23919058
CC(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Spezifikation
Tyrphostin B44, (+) enantiomer
133550-37-5
tyrphostin b44, + enantiomer, --r-n-, a-methylbenzyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
CC(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
308.337
308.34
50mg
C18H16N2O3
UMGQVUWXNOJOSJ-CDCQXCROSA-N
(Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]prop-2-enamide
23919058
>98%
Videos