Learn More
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge
Für die optimale Balance von Schutz, Langlebigkeit und Komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Coveralls mit Kragen bestehen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte.
Marke: DuPont™ D13395579
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Tyvek™ 1431 N Material
- Antistatisch
- Mit Kragen
- Innensäume
- TYVEK™ Reißverschluss mit Leiste
- Elastische Bündchen and Hand- und Fußgelenken und der Taille
- Kategorie III, Typ 5/6
Spezifikation
Schutzanzüge | |
HDPE | |
Gummizug eingenäht | |
Elastisch | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Kategorie III, Typ 5 und 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Für industrielle Anwendungen | |
100/Packung |
S | |
Weiß | |
Elastisch | |
Kragen | |
Genäht | |
Standard-Falte | |
84 bis 92 cm | |
162 bis 170 cm |