Learn More
Silicon Standard: Si @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Description
Silicon Standard: Si @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Silicon |
| CAS | 7440-21-3 |
| Methods | ICP/XRF/RDE |
| Analyte or Component Names | Silicon |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Si |
| Synonym | Silicon |
| InChI Formula | InChI=1S/Si |
| SMILES | [Si] |
| IUPAC Name | silicon |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?