Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Laborkittel, steril, doppelt verpackt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17879313
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
30 Stück
Größe:
S
M
L
XL
3XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Größe
17879313 30 Stück -
17899313 30 Stück S
17819323 30 Stück M
17879323 30 Stück L
17859323 30 Stück XL
17869313 30 Stück 3XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17879313 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15560763
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gammasterilisierte Laborkittel mit eingefasstem Kragen sind aseptisch gefaltet und verfügen über eingefasste Innennähte, Tunnelzüge an den Handgelenken und einen Druckknopfverschluss vorne.
  • Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
  • Gebundene innere Säume
  • Tunnelzugförmige Elastizität an den Handgelenken
  • Druckknopfverschluss vorne für einfaches An- und Ausziehen
Tyvek™ IsoClean™ bietet ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort. Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen unter Verwendung eines patentierten Blitzspinnverfahrens Tyvek™ IsoClean™ bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und leichte Spritzer ungefährlicher Flüssigkeiten. Tyvek™ IsoClean™ ist zudem atmungsaktiv und fusselfrei.
Tyvek™ IsoClean™ Zubehör (Optionscode WS) wurde durch Gammabestrahlung sterilisiert. Sie sind gefaltet, um das aseptische Anziehen zu erleichtern, und verpackt in einer ISO Reinraum der Klasse 5. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterile Zubehörteile (Optionscode WS) werden in einem doppelten Barriere-Verpackungssystem verpackt, das aus einem inneren und einem äußeren, leicht zu öffnenden Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem ist ein Schlüsselelement zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinräume. Die Zubehörteile sind einzeln verpackt und in einer Umverpackung zusammengefasst.
Kleidungsstücke und Accessoires aus sterilen Tyvek™ IsoClean™ Sie werden typischerweise in Reinräumen in Krankenhausapotheken, in der Biotechnologie, der pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnikherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel für kontrollierte Umgebungen