missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Rutschhemmende Überziehstiefel

Artikelnummer. 15541975
Change view
Click to view available options
:
Größe: Groß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15541975 Größe: Groß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15541975 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D14246814

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Composed of flash spun high-density polyethylene. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterile Slip-retardant Boot Covers are permeable to both air and water vapor, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1μ in size) and are ultra-low-linting.

  • Fixation ties and slip-retardant sole
  • Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
  • Single packed
  • Note: this product is not CE certified as chemical protective clothing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe Groß
Material Flashspun HDPE
Latex Free Yes
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Steril
Verschlusstyp Elastic Top with Ankle Ties
Sohlenart PVC
Saumtyp Bound internal seams
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments
Zertifizierung/Konformität Clean-processed and sterilized by gamma-irradiation to SAL of 10-6 (ISO 11137-1), Full traceability on all sterilized apparel with certificates of sterility available, Suitable for use in GMP class A/B (ISO Class 5) clean rooms
Verpackungsmenge 100/PK
Verpackungsart Individually packaged
Länge (metrisch) 37.5cm
Höhe (metrisch) 47cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.