Learn More
DuPont™ Tyvek™ CHF7 Overall mit Kapuze, weiß
Bieten eine optimale Balance aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort. DuPont™ Tyvek™ CHF7 Laboroveralls sind robust und dennoch leicht und gewährleisten dank 3-teiliger Kapuze und Zwickel eine bessere Passform.
Marke: DuPont™ D14529869
227.37 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21990" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern
- Extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Tyvek Reißverschluss mit Abdeckung für verbesserten Schutz
- Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte
- Elastisches Gesicht, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter elastischer Taillenbund
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
- Zu den Anwendungen zählen die Pharmaindustrie, Labors, Kosmetika, optische und elektronische Bauteile
- Gesteppte Innennähte, um die Verschmutzung von innen nach außen zu reduzieren
- Angehängte Überziehschuhe aus Bekleidungsmaterial mit Anti-Rutschsohle für zusätzliche Standfestigkeit
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Tyvek™ | |
Elastisch | |
Elastisch | |
3-teilig | |
Genäht, Geklebt | |
Reißverschlusslasche, Bündchen mit Tunnelzug und elastischer Kapuzenabschluss |
XL | |
Weiß | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Kategorie III, Typ 5 und 6, EN 1073-2 | |
108 bis 116 cm |