Learn More
Tocris Bioscience™ Spezialmesserträger für Rotationsmikrotome mit Schwalbenschwanzführung
Verbessern Sie die Präzision der Messerbewegung mit den Thermo Scientific™ Spezialmesserträgern für Rotationsmikrotome mit Schwalbenschwanzführung.
Marke:  Tocris Bioscience™ 4540/10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13414914
  • 118.80 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 25-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent carbonic anhydrase (CA) inhibitor (K i values are 4.5, 45.1, 5080 and 9640 nM for CA XII, CA IX, CA I and CA II respectively in MDA-MB-231 cells). Inhibits tumor metastasis in the rat 4T1 metastasis model.
Spezifikation
Spezifikation
4-[[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]amino]-benzesulfonamide
>99%
Observed MW: 309.32
Soluble to 100mM in DMSO
178606-66-1
C13H12FN3O3S