missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-U-50488 Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | U-50488 hydrochloride |
| CAS | 67197-96-0 |
| Summenformel | C19 H26 Cl2 N2 O . Cl H |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Benzeneacetamide','3,4-dichloro-N-methyl-N-[(1R,2R)-2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]-','hydrochloride (1:1)','rel-, Benzeneacetamide','3,4-dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]-','monohydrochloride','trans- (9CI), MCV 4133, NIH 9470, U 50488E, U-50488 hydrochloride, rel-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[(1R,2R)-2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide monohydrochloride, 3,4-Dichloro-N-methyl-N-[trans-2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide hydrochloride, (±)-U-50488 hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H26Cl2N2O.ClH/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H/t17-,18-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CN([C@@H]1CCCC[C@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3 |
| IUPAC-Name | 2-(3,4-Dichlorphenyl)-N-methyl-N-[(1R,2R)-2-pyrrolidin-1-ylcyclohexyl]acetamid;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 405.79 |
| Formelmasse | 404.1189 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?